20229
Gel de sílice activado (20/40) 150/75 mg ORBO™ 52 pequeño, paquete de 50
W,W,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinónimos:
ORBO™ Activated Silica Gel Tube
About This Item
Productos recomendados
Materiales
W,W,F separators
silica gel
Agency
NIOSH 2002,2003,2004,2005,2010,2013,2014
OSHA 16,21
Línea del producto
ORBO™
composición
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO™ 52 Small
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
6 mm × 75 mm
Matriz
Activated silica gel
tamaño de partícula
20-40 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorías relacionadas
Descripción general
- ORBO™ 52 Small Activated Silica Gel (20/40) 150/75 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)