20228
Carbón de coco activado grande ORBO™ 32 (20/40), 400/200 mg
W,W,F separators, O.D. × L 8 mm × 110 mm, pkg of 50 ea
Sinónimos:
Tubo de carbón de coco activado
About This Item
Productos recomendados
Materiales
W,W,F separators
Nivel de calidad
Agency
ASTM® D3686
NIOSH 1001,1006,1009,1017,1018,1024,1606,1615,2516,2519
OSHA ID-186SG
Línea del producto
ORBO™
composición
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
envase
pkg of 50 ea
fabricante / nombre comercial
ORBO™ 32 Large
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
8 mm × 110 mm
Matriz
Activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
tamaño de partícula
20-40 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.