52641-U
Tubo de SPE Discovery® DSC-NH2
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE frit (20 μm)
polypropylene
Nivel de calidad
Características
endcapped
composición
bed wt., 2 g
envase
pk of 20
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
superficie
480 m2/g
volumen
12 mL
Matriz
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
grupo activo de la matriz
amino phase
tamaño de partícula
50 μm
tamaño de poro
70 Å pore size
pKa
9.8
capacidad
~0.43 meq/g capacity
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
ion exchange
normal phase
Categorías relacionadas
Descripción general
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Soluciones orgánicas o acuosas
- Ligado poliméricamente, fase aminopropil de naturaleza muy polar (enlace de hidrógeno) que la hace útil para aplicaciones de fase normal e intercambio iónico
- Intercambiador aniónico débil con un pKa of 9,8. A pH 7,8 o inferior, los grupos funcionales están cargados positivamente
- La capacidad de intercambio iónico es de ∼ 0.43 meq/g.
- Permite la liberación rápida de aniones muy fuertes, como los ácidos sulfónicos, que pueden ser retenidos irreversiblemente por intercambiadores aniónicos fuertes
- Puede usarse en algunas aplicaciones de fase inversa (debido al separador etilo); sin embargo, se usa principalmente como un intercambiador iónico o sorbente de fase normal debido a su naturaleza polar.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
>464.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
> 240 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)