Documentos clave
1.12277
Sigma-Aldrich
Nickel
powder 99+
Sinónimos:
Nickel
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ni
Número de CAS:
Peso molecular:
58.69
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141729
Número índice de la CE:
231-111-4
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
potencia
>9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
1453 °C
densidad
8.90 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
1600‑2600 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clave InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
  • Nanoscale nickel oxide/nickel heterostructures for active hydrogen evolution electrocatalysis: This paper reports on nickel oxide/nickel heterostructures formed on carbon nanotubes for improved electrocatalysis (M Gong, W Zhou, MC Tsai, J Zhou, M Guan, 2014).
Nota de análisis
Identity (elemental analysis): conforms
Assay (complexometric): ≥ 99.5 %
Particle Size (d50): about 10 µm
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2