Documentos clave
58985C30
Supelco
SUPELCOSIL LC-18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL LC-18, 3 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
SUPELCOSIL
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
11.0% carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 3 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
3 μm
tamaño de poro
120 Å
pH
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Una fase alquilo hidrófoba para fines generales con gran capacidad de retención y que proporciona una buena forma del pico para una gran variedad de compuestos.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)