Documentos clave
Z291633
Supelco
Standard screw-thread autosampler vials, 12 × 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening), thread for 8-425
Seleccione un Tamaño
100 EA
US$ 51,00
US$ 51,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
US$ 51,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
US$ 51,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Materiales
clear glass vial (standard opening)
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
2 mL
Adaptador
thread for 8-425
Descripción general
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
Constructed of borosilicate glass. Vials use 8mm septa and screw-caps
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)