Documentos
26236
SGE Plunger-Protected Syringe, Removable Needle
volume 5 μL, 5R, needle size 26 ga, needle L 50 mm
Sinónimos:
SYRINGE SGE 5UL RN, PT#2 26GA
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
needle size
26 ga
feature
removable needle
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
SGE 001050
needle L
50 mm
volume
5 μL
replacement part
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)