Documentos clave
24414
SGE Guided Plunger Syringes
10R-GP (removable needle), volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Sinónimos:
SYRINGE SGE 10R-GP
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 180,00
US$ 180,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 180,00
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
US$ 180,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
26 ga
Características
removable needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 002450
aguja L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volumen
10 μL
Descripción general
Extended barrel guides plunger during injection.
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)