Documentos clave
24436
SGE Replacement Needle
volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
26 ga
descripción
N5-5
replacement needles
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 036110
aguja L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volumen
5 μL
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)