Documentos clave
24412
SGE Guided Plunger Syringes
5R-GP (removable needle), volume 5 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Sinónimos:
SYRINGE SGE 5RGP
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
26 ga
Características
removable needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 001450
aguja L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volumen
5 μL
compatibilidad
for use with SGE 5R-GP
Descripción general
Extended barrel guides plunger during injection.
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)