Documentos clave
24437
SGE Replacement Needle
volume 10 μL, N10-5, needle size 26 ga
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamaño de la aguja
26 ga
descripción
replacement needles
envase
pkg of 5 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 037110
volumen
10 μL
Descripción general
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)