Merck
11501-U
Supelco
Columna de PTFE para GC cargada (configuración general)
phase none, matrix Chromosil 310 support, L × O.D. × I.D. 8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiales
PTFE
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
8.0 ft (2.4 m) × 1/8 in. × 2.1 mm, Ends empty; middle 6 ft packed
Matriz
Chromosil 310 support
grupo activo de la matriz
none phase
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
configured for general coil use
for analyte group used with sulfur compounds
for use with General Configuration
Descripción general
For low temperature applications, a PTFE column offers the flexibility of metal with inertness approaching that of glass. This column is of a general configuration, and can be carefully bent to fit most instruments.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)