Documentos clave
24153
Supelco
TCEP
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.44 μm
Sinónimos:
TCEP, 60M .44UM .25MM
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
eCl@ss:
32119290
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
fused silica
Parámetros
≤25-145 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
142
df
0.44 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.25 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane phase
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
tipo de columna
capillary highly polar
Descripción general
Application: The unique chemistry of the phase allows for specialized separations. It is often used for analyses of alcohols and aromatics in mineral spirits, aliphatic constituents in gasoline, impurities in individual aromatics, and oxygenates.
USP Code: None
Phase:
  • Non-bonded
  • 1,2,3-tris(2-cyanoethoxy)propane
Temp. Limits:
  • Subambient to 145 °C (isothermal or programmed)
Otras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GC