25462
Columna capilar para GC Supel-Q PLOT
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
Sinónimos:
Supel-Q PLOT Column, 30m x 0.53mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
descripción
PLOT = Porous Layer Open Tubular
fabricante / nombre comercial
Supel-Q
Parámetros
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
grosor promedio
30 μm
df
30 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.53 mm
grupo activo de la matriz
Divinylbenzene phase
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
food and beverages
petroleum
tipo de columna
capillary PLOT
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Divinylbenzene
- Subambient to 250 °C (isothermal or programmed)
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?