25353
Columna capilar para GC Carbowax® amina
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, df 1.00 μm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
Parámetros
60-200 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
133
df
1.00 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.53 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; base-modified poly(ethylene glycol) phase
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
forensics and toxicology
personal care
pharmaceutical (small molecule)
tipo de columna
capillary polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: None.
Phase:
- Non-bonded
- Base-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal or programmed)
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?