Documentos clave
Z748021
Reducing part for Hettich® swing-out rotor No. 1624
for 1 x 50 mL tubes (34 x 100 mm size)
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 114,00
US$ 114,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 114,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
US$ 114,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Características
Holds 50 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1331
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 1481, 1490, 1495 (buckets)
Categorías relacionadas
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)