Z653365
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R, bucket/carrier for rotors 1624; 1726
About This Item
Productos recomendados
Características
Holds 10 x 4.9 mLblood collection/urine vessels
fabricante / nombre comercial
Hettich 1741
disponibilidad
available only in EU
not available in USA and Canada
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Descripción general
- compatible with rotors 1624 (Z601527) and 1726 (Z631108)
Información legal
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)