Documentos clave
Z731773
Hettich® swing-out rotor, 4 place
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
Sinónimos:
Hettich® centrifuge rotors
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 1.180,00
US$ 1.180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 1.180,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.22
US$ 1.180,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
capacity variable (depends on adapter/bucket combination)
to hold 4 x 1452, 1660, 1680 buckets
Rotor only, does not include carriers (illustrated with carriers Hettich, 1427)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1494
Parámetros
4,193 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models Universal 320/320R
Categorías relacionadas
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1