Documentos clave
Z601527
Hettich® centrifuge rotors
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, 4 place
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 2.060,00
US$ 2.060,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 2.060,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103900
NACRES:
NB.78
US$ 2.060,00
Fecha estimada de envío22 de mayo de 2025
Características
to hold 4 x Suspensions (Models 1345, 1346, 1366, 1369, 1370, 1372, 1741, 1742, 1745, 1746)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1624
Parámetros
2,665 max. RCF
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotofix 32A
Descripción general
The 4-place rotor 1624 (Z601527) is best suited for laboratories not exclusively involved with cytological examinations. Both tubes and cytological prepartions can be centrifuged without requiring a rotor change. Changing the buckets/carriers is all that is needed. Rotor 1624 (Z601527) accommodates cyto bucket/carriers 1660 and 1680.
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)