Documentos clave
Z728365
Hettich® adapter for 50 mL conical tubes
Adapter for 1 x 50mL Conical tube 29 x 155mm
Sinónimos:
Hettich® centrifuge adapters
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.22
Características
Holds 50 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1484
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 1398, 1559 (buckets)
Categorías relacionadas
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)