Documentos clave
Z665533
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 12 place, to hold, 12 x 1122, 1127-A, 1621 buckets
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 336,00
US$ 336,00
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 336,00
About This Item
UNSPSC Code:
41103909
NACRES:
NB.22
US$ 336,00
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
feature
to hold 12 x 1122, 1127-A, 1621 buckets
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1628
parameter
2,683 max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)