Z657972
Hettich® centrifuge rotors
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Swing-out Rotor, 6 place, to hold, 6 x 50 mL tubes with screw caps
About This Item
Productos recomendados
feature
to hold 6 x 50 mL tubes with screw caps
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Hettich 1619
parameter
2,701 max. RCF
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with centrifuge models Universal 320/320R and Rotafix 32A
Categorías relacionadas
Legal Information
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Required but not provided
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)