Documentos clave
Z724408
Hettich® adapter for rotors 1013, 1015, 1115, 1416, 1613 and 1615
for EBA 21, MIKRO 220R, ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for various tubes/rotors
Sinónimos:
Hettich® centrifuge adapters
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 55,80
US$ 55,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 55,80
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
US$ 55,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Características
Holds 5 mL tubes
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hettich 1054-A
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with 1015, 1139, 1613, 1615 (rotors)
Categorías relacionadas
Descripción general
  • Compatible with Rotors 1013, 1015 (Z722758), 1115 (Z601217), 1416 (Z722766), 1613 and 1615 (Z724297)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)