Documentos clave
Z658014
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotor 1628
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 43,30
US$ 43,30
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 43,30
About This Item
Código UNSPSC:
41103910
NACRES:
NB.22
US$ 43,30
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Características
Holds 1 x 15 mL tube
fabricante / nombre comercial
Hettich 1621
disponibilidad
available only in EU
not available in USA and Canada
técnicas
centrifugation: suitable
compatibilidad
for use with rotor 1628 (Z665533)
Descripción general
  • compatible with rotor 1628 (Z665533)
Información legal
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
obligatorio pero no suministrado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)