Documentos clave
Z112879
Sigma-Aldrich
Drierite gas-drying unit
pkg of 1 ea
Sinónimos:
Gas drying unit
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 199,00
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 199,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
US$ 199,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
envase
pkg of 1 ea
Descripción general
  • Molded-polycarbonate column (25/8 in. O.D. × 113/8 in.) filled with 1.25 pounds of 8-mesh indicating Drierite supported with stainless steel coil and felt filters.
  • Water-vapor capacity: 50 g.
  • Safe for working pressures up to 90 psig.
  • Flow rate should be 200 L/hr or 0.1 scfm for maximum efficiency.
  • Regenerate by heating granules on a tray for 1 hr at 200 °C.
  • Hose barbs will fit 1/4 to 3/8 in. tubing.
Información legal
Drierite is a trademark of W.A. Hammond Drierite Co., LTD
pieza de repuesto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Dose one side of the cap can be opened for exchange of the drierite
    1 answer
    1. The Laboratory Gas Drying Unit can be refilled with fresh DRIERITE, or the DRIERITE granules can be removed from the column and regenerated. Unscrew the cap to access the DRIERITE.
      Helpful?
  2. how much gms of drierite is inside this container?
    1 answer
    1. According to the manufacturer, the unit contains about 1.25 lbs (567 grams) of Drierite™.