Merck
T6699
Sigma-Aldrich
pPolh-MAT-Tag®-1 Transfer Vector
Seleccione un Tamaño
20 μG
US$ 718,00
US$ 718,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
20 μG
US$ 718,00
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.51
US$ 718,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Transfer vector for generation of recombinant Baculovirus and expression of N-terminal MAT-Tag® fusions in insect cells.
Información legal
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)