Merck
SRE0047
Sigma-Aldrich
Proteinasa K from Tritirachium album
Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, lyophilized powder, ≥30 units/mg protein, for molecular biology
Sinónimos:
Endopeptidasa K
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
biological source
fungus (Tritirachium album)
Quality Level
grade
for molecular biology
form
lyophilized powder
specific activity
≥30 units/mg protein
mol wt
28.93 kDa
impurities
≤1 ppm DNA
application(s)
diagnostic assay manufacturing
foreign activity
DNAse, Nickase and RNAse, none detected
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Categorías relacionadas
General description
La proteinasa K es una endopeptidasa extracelular. Es sintetizada por el hongo Tritirachium album Limber La proteinasa K pertenece a una nueva subfamilia de las subtilisinas. Es una proteína de 277 aminoácidos con un peso molecular de 28 930 Da. La proteinasa K activa se caracteriza por una cadena de proteína no hidrolizada y cadenas de polipéptidos autolisadas.
Application
La proteinasa K cataliza la hidrólisis de la queratina.
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN.
Elimina las endotoxinas que se unen a las proteínas catiónicas como la lisozima y la ribonucleasa A.
Se ha comunicado que es útil para el aislamiento de mitocondrias hepáticas, de levadura y de frijol mung
Determinación de la localización de las enzimas en las membranas
Tratamiento de cortes de tejido incluidos en parafina para exponer los sitios de unión de antígenos para el marcado con anticuerpos.
Digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para investigación de los priones en las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).
Biochem/physiol Actions
La proteinasa K cataliza la hidrólisis de la queratina.
La proteinasa K es una serín proteasa estable y muy reactiva. La evidencia procedente de estudios de la estructura cristalina y molecular indica que la enzima pertenece a la familia subtilisina con una tríada catalítica en el sitio activo (ASP39-HIS69-ser224). Es estable en una amplia variedad de entornos: pH, sales amortiguadoras, detergentes (SDS) y temperatura. En presencia de SDS al 0,1 - 0,5 %, la proteinasa K conserva su actividad y digerirá una variedad de proteínas y nucleasas en preparaciones de ADN sin comprometer la integridad del ADN aislado.
Unit Definition
Una unidad hidrolizará la hemoglobina desnaturalizada en urea para producir color equivalente a 1,0 μmol de tirosina por minuto a pH 7,5 y a 37 °C (color por el reactivo Folin-Ciocalteu).
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Marin Volarić et al.
Genes, 12(8) (2021-08-28)
The long-read Nanopore sequencing has been recently applied for assembly of complex genomes and analysis of linear genome organization. The most critical factor for successful long-read sequencing is extraction of high molecular weight (HMW) DNA of sufficient purity and quantity.
Proteinase K from Tritirachium album Limber
Ebeling W, et al.
FEBS Journal, 47(1), 91-97 (1974)
Amino acid sequence of proteinase K from the mold Tritirachium album Limber: Proteinase K ? a subtilisin-related enzyme with disulfide bonds.
Jany KD, et al.
Febs Letters, 199(2), 139-144 (1986)
Proteinase K from Tritirachium album Limber.
W Ebeling et al.
European journal of biochemistry, 47(1), 91-97 (1974-08-15)
Artículos
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.
Ver todo