R8508
Ribonucleic acid, transfer from baker′s yeast (S. cerevisiae)
buffered aqueous solution
Sinónimos:
Transfer RNA, tRNA
Seleccione un Tamaño
US$ 128,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 128,00
Productos recomendados
grado
Molecular Biology
for molecular biology
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous solution
concentración
9-11 mg/mL
actividad extraña
DNase, Nickase, none detected
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de preparación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)