1.24568
Proteinasa K
(from Tritirachium album) chromatographically purified lyophilized 30 mAnson-U/mg for biochemistry and molecular biology EC 3.4.21.14
Sinónimos:
Proteinasa K from Tritirachium album, Proteinasa alcalina de Tritirachium, Endopeptidasa K
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
form
solid
mol wt
28.93 kDa
pH
6.2-6.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
density
1.1 g/cm3
bulk density
35 kg/m3
Storage temp.
2-8°C
Application
Elimina las endotoxinas que se unen a las proteínas catiónicas como la lisozima y la ribonucleasa A.
Se ha comunicado que es útil para el aislamiento de mitocondrias hepáticas, de levadura y de frijol mung
Determinación de la localización de las enzimas en las membranas
Tratamiento de cortes de tejido incluidos en parafina para exponer los sitios de unión de antígenos para el marcado con anticuerpos.
Digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para investigación de los priones en las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Aspecto (descripción): liofilizadas
Actividad (hemoglobina; pH 7,5; 37 °C): ≥ 30,0 mAnsonU/mg
Actividad específica (calculada como proteína): ≥ 40 mAnsonU/mg
ADNasas (actividad melladora; pBR 322; 6 h; 37 °C): no detectable
ARNasas (ARN; 2 h; 37°C): no detectables
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Los clientes también vieron
Artículos
Proteinase K aids in molecular biology applications by digesting structural proteins, removing nucleases, and isolating intact genomic DNA.
Pro K aids in disrupting cell membranes for DNA release, crucial for downstream molecular biology techniques.
Balancing Proteinase K cost with quality and technical support ensures optimal enzyme selection for diverse applications.
Guidelines on use of proteinase K, an enzyme commonly used to degrade proteins, and protect DNA and RNA from degradation in samples.