SML0205
Z-Pro-prolinal
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
Cbz-Pro-Prolinal, N-Benzyloxycarbonyl-L-prolyl-L-prolinal, Phenylmethyl (2S)-2-[(2S)-2-formylpyrrolidine-1-carbonyl]pyrrolidine-1-carboxylate, Z-Pro-Pro-CHO, Z-PP-CHO, Z-pro-pro-CHO, Z-prolyl-prolinal, ZPP
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
condiciones de almacenamiento
desiccated
color
white to tan
solubilidad
DMSO: ≥10 mg/mL
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N2([C@@H](CCC2)C(=O)N3[C@@H](CCC3)C=O)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C18H22N2O4/c21-12-15-8-4-10-19(15)17(22)16-9-5-11-20(16)18(23)24-13-14-6-2-1-3-7-14/h1-3,6-7,12,15-16H,4-5,8-11,13H2/t15-,16-/m0/s1
Clave InChI
ORZXYSPOAVJYRU-HOTGVXAUSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
POP has been connected to memory and mood through regulation of the brain levels of its peptide substrates, which include AVP, substance P, neurotensin and TRH and is a potential target in cognitive function, memory, and neurodegenerative disorders such as amnesia, Alzheimer′s disease, and depression. POP has recently been reported to be involved in the release of the tetrapeptide acetyl-N-Ser-Asp-Lys-Pro (Ac-SDKP) from its precursor, 43-mer thymosin β4 (Tβ4). Ac-SDKP is involved in hemopoietic stem cell differentiation, is pro-angiogenic and antifibrogenic.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
We offers many products related to neuropeptidases for your research needs.