Merck
SAE0009
Sigma-Aldrich
Proteinasa K from Tritirachium album
≥30 units/mg protein
Sinónimos:
Endopeptidasa K
Seleccione un Tamaño
25 MG
US$ 91,90
100 MG
US$ 197,00
1 G
US$ 1.210,00
US$ 91,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Los fabricantes de productos para diagnóstico deben usar un producto de grado alternativo: SRE0005
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
US$ 91,90
100 MG
US$ 197,00
1 G
US$ 1.210,00
About This Item
Número de CAS:
Comisión internacional de enzimas:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
US$ 91,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Los fabricantes de productos para diagnóstico deben usar un producto de grado alternativo: SRE0005
origen biológico
fungus (Tritirachium album)
Nivel de calidad
Formulario
lyophilized powder
actividad específica
≥30 units/mg protein
mol peso
28.93 kDa
técnicas
DNA extraction: suitable
actividad extraña
DNAse, RNAse, none detected.
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Proteinase K (PK) from fungi, Tritirachium album encodes a 40 kDa protein. The N-terminal propeptide region shows homology with bacterial subtilisin.[1] PK crystallizes even under microgravity conditions on the space shuttle mission.[2] PK is an effective protein system for studying protein engineering process.[3]
Aplicación
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN.
Útil para la inactivación proteolítica de nucleasas durante el aislamiento de ADN y ARN.
Elimina las endotoxinas que se unen a las proteínas catiónicas como la lisozima y la ribonucleasa A.
Se ha comunicado que es útil para el aislamiento de mitocondrias hepáticas, de levadura y de frijol mung
Determinación de la localización de las enzimas en las membranas
Tratamiento de cortes de tejido incluidos en parafina para exponer los sitios de unión de antígenos para el marcado con anticuerpos.
Digestión de proteínas de muestras de tejido cerebral para investigación de los priones en las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET).
Protease footprinting by Proteinase K digestion can reveal protein-protein surface interactions. The enzyme from Sigma has been used in the pre-hybridization step of chicken embryos. It has also been used for the enrichment of PrPSc, a prion protein that is present in sheep, hamster and mouse scrapie samples.
Proteinase K is useful for the proteolytic inactivation of nucleases during the isolation of DNA and RNA.
It is used for the removal of endotoxins bound to cationic proteins such as lysozyme and ribonuclease A.
It is useful for the isolation of hepatic, yeast, and mung bean mitochondria and is used to determine enzyme localization on membranes
It is used for the treatment of paraffin embedded tissue sections to expose antigen binding sites for antibody labeling and for digestion of proteins from brain tissue samples for prions in Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE) research. Product SAE0009 is provided as a lyophilized powder. Product SAE0009 has been used to break down human lens protein1.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
La proteinasa K es una serín proteasa estable y muy reactiva. La evidencia procedente de estudios de la estructura cristalina y molecular indica que la enzima pertenece a la familia subtilisina con una tríada catalítica en el sitio activo (ASP39-HIS69-ser224). Es estable en una amplia variedad de entornos: pH, sales amortiguadoras, detergentes (SDS) y temperatura. En presencia de SDS al 0,1 - 0,5 %, la proteinasa K conserva su actividad y digerirá una variedad de proteínas y nucleasas en preparaciones de ADN sin comprometer la integridad del ADN aislado.
Proteinase K has a broad specificity and degrades many proteins even in the native state. It mainly cleaves the peptide bond adjacent to the carboxyl group of aliphatic and aromatic amino acids with blocked a-amino groups.The optimum pH is between 7.5-9.0 and the isoelectric point is 8.9 Ca2+ (1-5 mM) is required for activation. Proteinase K is inhibited by diisopropyl fluorophosphate (DFIP), and phenylmethanesulfonyl fluoride (PMSF).
Definición de unidad
One unit will hydrolyze urea-denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 μmole of tyrosine per min at pH 7.5 at 37 °C (color by Folin-Ciocalteu reagent).
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Structure of a serine protease proteinase K from Tritirachium album limber at 0.98 ? resolution
Betzel C, et al.
Biochemistry, 40(10), 3080-3088 (2001)
Proteinase K from Tritirachium album Limber: characterization of the chromosomal gene and expression of the cDNA in Escherichia coli
GUNKEL FA and GASSEN HG
European Journal of Biochemistry, 179(1), 185-194 (1989)
Engineering proteinase K using machine learning and synthetic genes
Liao J, et al.
BMC biotechnology, 7(1), 16-16 (2007)