Documentos clave
SAB5701883
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-Tau-Ser198/Ser199/Ser202 antibody produced in rabbit
Seleccione un Tamaño
100 μL
US$ 467,00
US$ 467,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μL
US$ 467,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
US$ 467,00
PRICE WITHOUT NATIONAL TAXES
Fecha estimada de envío01 de junio de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
liquid
reactividad de especies
human
concentración
0.48 mg/mL
técnicas
western blot: 1:500-1:2000
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer198/pSer199/pSer202)
Información sobre el gen
human ... MAPT(4137)
Descripción general
This gene encodes the microtubule-associated protein tau (MAPT) whose transcript undergoes complex, regulated alternative splicing, giving rise to several mRNA species. MAPT transcripts are differentially expressed in the nervous system, depending on stage of neuronal maturation and neuron type. MAPT gene mutations have been associated with several neurodegenerative disorders such as Alzheimer's disease, Pick's disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Inmunógeno
A phospho specific peptide corresponding to residues surrounding Ser198/Ser199/Ser202 of human Tau.
Forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)