Merck
925403
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3-(23,24,25,26,27-13C5) solution
50 μg/mL in ethanol, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Seleccione un Tamaño
1 ML
US$ 304,00
US$ 304,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 ML
US$ 304,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C5C22H44O2
Peso molecular:
405.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.13
US$ 304,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (CP)
concentración
50 μg/mL in ethanol
cambio de masa
M+5
cadena SMILES
O[13C]([13CH2][13CH2]C[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@@H](CC1)\C(=C\C=C3\C[C@H](CCC\3=C)O)\CCC2)C)C)([13CH3])[13CH3]
Clave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-PQZGROPVSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)