NIST2972A
25-Hydroxyvitamin D calibration solutions
NIST® SRM® 2972a
Sinónimos:
25-OH Vitamin D Calibration Standards
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
Nivel de calidad
envase
pkg of 20 x 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
NIST®
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
matrix material
Descripción general
25-Hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol Level 1 [25(OH)D3 in Ethanol Level 1]25-Hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol Level 2 [25(OH)D3 in Ethanol Level 2] 25-Hydroxyvitamin D2 Calibrant in Ethanol [25(OH)D2 in Ethanol]3-Epi-25-hydroxyvitamin D3 Calibrant in Ethanol [3-epi-25(OH)D3 in Ethanol]
SRM 2972A_cert
SRM 2972A_SDS
Otras notas
Vitamin D Metabolites: 25-Hydroxyvitamin D3 (Level 1), 25-Hydroxyvitamin D3 (Level 2), 25-Hydroxyvitamin D2, 3-Epi-25-hydroxyvitamin D3.
Información legal
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
Polar graphitic carbon enables UHPLC separation of highly polar pesticides, herbicides, and Vitamin D metabolites, advancing liquid chromatography capabilities.