Documentos clave
MAB3890
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PPAR α
ascites fluid, Chemicon®
Sinónimos:
PPAR alpha
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
human, mouse
fabricante / nombre comercial
Chemicon®
técnicas
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2a
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PPARA(5465)
Descripción general
Los receptores activados por el proliferador de peroxisomas (PPAR) son receptores nucleares de hormonas que pueden ser activados por una variedad de compuestos: los fibratos, las tiazolidinedionas, las prostaglandinas y los ácidos grasos. Se han descrito tres subtipos de PPAR, denominados PPARα, PPARβ (también denominado PPARδ) y PPARγ. Los PPAR promueven la transcripción mediante la formación de heterodímeros con miembros de la familia receptor del retinoide X (RXR) de receptores de esteroides y la unión a motivos específicos del ADN denominados elementos de respuesta a PPAR (PPRE). El PPARα es abundante en hepatocitos primarios donde regula la expresión de proteínas implicadas en el metabolismo de los ácidos grasos. El PPARβ es el subtipo más ampliamente distribuido y a menudo se expresa a elevadas concentraciones. El PPARγ se observa predominantemente en el tejido adiposo donde desempeña un papel crucial en la regulación de la diferenciación de los adipocitos.
Especificidad
Reacciona con el receptor activado por el proliferador de peroxisomas alfa (PPARalfa). Sin reactividad cruzada con el PPARbeta o el PPARgamma.
Inmunógeno
Péptido sintético de los aminoácidos 18-34 aminoácidos del PPARalfa de ratón.
Aplicación
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inmunotransferencia Western: 1:500-1:5 000
Inmunocitoquímica: 1:500-1:5 000
ELISA : 1:500-1:5 000
El usuario final debe determinar las diluciones de trabajo óptimas.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Utilice el anticuerpo anti-PPAR α (anticuerpo monoclonal de ratón) validado en ELISA, WB, ICC para detectar el PPAR alfa también conocido como receptor activado por el proliferador de peroxisomas α.
Forma física
Líquido ascítico. Líquido No contiene conservantes.
Almacenamiento y estabilidad
Conservar a -20°C en alícuotas no diluidas durante un máximo de 6 meses después de la fecha de recepción. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación.
Nota de análisis
Control
Lisado de células 3T3 completas.
Información legal
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Hao-Yu Liu et al.
Liver international : official journal of the International Association for the Study of the Liver, 42(6), 1449-1466 (2022-02-21)
Disruption of lipid metabolism is largely linked to metabolic disorders, such as hypercholesterolemia (HCL) and liver steatosis. While cholesterol metabolic re-programmers can serve as targets for relevant interventions. Here we explored the dietary conjugated linoleic acids (CLA)-induced HCL in mice
Bo Li et al.
Journal of molecular endocrinology, 53(3), 393-403 (2014-10-15)
The prevalence of non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), a condition characterized by an excessive accumulation of triglycerides (TGs) in hepatocytes, has dramatically increased globally during recent decades. MicroRNAs (miRs) have been suggested to play crucial roles in many complex diseases
Ning Jia et al.
Nutrition & metabolism, 15, 86-86 (2018-12-18)
Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a chronic and progressive liver disease with an increased risk of morbidity and mortality. However, so far no specific pharmacotherapy has been approved. Gynostemma pentaphylla (Thunb.) Makino (GP) is a traditional Chinese medicine that is
Anthony R Soltis et al.
Scientific reports, 7(1), 174-174 (2017-03-12)
Diet plays a crucial role in shaping human health and disease. Diets promoting obesity and insulin resistance can lead to severe metabolic diseases, while calorie-restricted (CR) diets can improve health and extend lifespan. In this work, we fed mice either
Hao-Yu Liu et al.
Frontiers in nutrition, 8, 711398-711398 (2021-11-02)
Scope: Disruptions of circadian rhythm cause metabolic disorders and are closely related to dietary factors. In this study, we investigated the interplays between the dietary conjugated linoleic acid (CLA)-induced hepatic steatosis and the circadian clock regulation, in association with lipid