Merck
Todas las fotos(4)
Documentos clave
SAB1402487
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF40 antibody produced in mouse
clone 1C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
BRE1B, DKFZp686K191, KIAA0661, MGC13051, RBP95, STARING
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C1, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~37 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNF40(9810)
Descripción general
The protein encoded by this gene contains a RING finger, a motif known to be involved in protein-protein and protein-DNA interactions. This protein was reported to interact with the tumor suppressor protein RB1. Studies of the rat counterpart suggested that this protein may function as an E3 ubiquitin-protein ligase, and facilitate the ubiquitination and degradation of syntaxin 1, which is an essential component of the neurotransmitter release machinery. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RNF40 (NP_055586, 102 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
DETVEALLRCHESQGELSSAPEAPGTQEGPTCDGTPLPEPGTSELRDPLLMQLRPPLSEPALAFVVALGASSSEEVELELQGRMEFSKAAVSRVVEASD
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)