AB2251-I
Anticuerpo anti-VGluT2
serum, from guinea pig
Sinónimos:
Vesicular glutamate transporter 2, Differentiation-associated BNPI, Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporte, Solute carrier family 17 member 6, VGluT2
About This Item
Productos recomendados
biological source
guinea pig
Quality Level
antibody form
serum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rat, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
rat ... Slc17A6(84487)
General description
Specificity
Immunogen
Application
Neurociencia
Sinapsis y biología sináptica
Quality
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: Una dilución 1:10 000 de este anticuerpo detectó el VGluT2 en 10 µg de extracto de membrana de cerebro de rata.
Target description
Physical form
Storage and Stability
Recomendaciones de manipulación: Tras su recepción, y antes de quitar la tapa, centrifugue el vial y mezcle suavemente la disolución. Distribúyalo en alícuotas en tubos de microcentrífuga y guárdelo a -20°C. Evite ciclos repetidos de congelación y descongelación que pueden dañar la IgG y afectar al rendimiento del producto.
Other Notes
Disclaimer
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c