Documentos
05-173
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-calmodulina
Upstate®, from mouse
Sinónimos:
calmodulin 1, calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta), phosphorylase kinase, delta subunit
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
pig, mouse, vertebrates, rat, human, bovine
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CALM3(808)
General description
La calmodulina (CaM) es una proteína ubicua de unión al calcio que puede unirse a, y regular, una multitud de dianas proteicas diferentes, afectando así a muchas funciones celulares diferentes.
La CaM interviene en procesos como la inflamación, el metabolismo, la apoptosis, la contracción muscular, el movimiento intracelular, la memoria a corto y largo plazo, el crecimiento de los nervios y la respuesta inmunitaria. La CaM se expresa en muchos tipos de células y puede encontrarse en diferentes lugares subcelulares, como el citoplasma, el interior de los orgánulos o asociada con el plasma o las membranas de los orgánulos. Muchas de las proteínas que se unen a la CaM son incapaces de unirse al calcio por sí mismas, y como tales usan la CaM como sensor de calcio y transductor de señales. La CaM experimenta un cambio conformacional al unirse al calcio, lo que la permite unirse a proteínas específicas para una respuesta específica. La CaM puede unir hasta cuatro iones de calcio, y puede experimentar modificaciones postraduccionales, tales como fosforilación, acetilación, metilación y escisión proteolítica, cada una de las cuales podría modular sus acciones.
Specificity
Específico para la calmodulina ligada a Ca2+ y la no unida a Ca2+, Pm 17 kDa. No reconoce la S100-alfa, S100-beta, troponina C ni parvalbúmina bovinas.
También reacciona con el germen de trigo. Se prevé una reactividad cruzada amplia.
Immunogen
Epítopo: aa 128-148
Péptido sintético que corresponde a los 21 aminoácidos carboxiterminales (128-148) de la calmodulina bovina, conjugado con tiroglobulina.
Application
Categoría de investigación
Comunicación molecular
Detección de la calmodulina utilizando este anticuerpo anti-calmodulina validado para utilizar en WB e IP.
Inmunoprecipitación:
4 μg de un lote anterior causaron la inmunoprecipitación de la calmodulina de un lisado RIPA de células A431. Radioinmunoanálisis:
utilice 10 μg/ml para detectar la calmodulina en el intervalo de 200-300 ng.
Subcategoría de investigación
Comunicación mediante GPCR, AMPc/GMPc y calcio
Quality
Evaluada en células de carcinoma A431 humano, lisados RIPA de fibroblastos esqueléticos de rata L6 y 3T3 de ratón.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0.1-1 μg/ml de este anticuerpo detectaron la calmodulina en lisados RIPA de células de carcinoma A431 humano. Lotes anteriores detectaron la calmodulina en lisados RIPA de fibroblastos esqueléticos 3T3 de ratón y L6 de rata.
Target description
17 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1158
Physical form
Cromatografía en proteínas G
IgG1 de ratón purificada en tampón de conservación que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 0,15 mM, acida sódica al 0,05 %. Disolución congelada.
Presentación: Purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº de referencia 12-301, lisado de células A431 no estimuladas. Agregue 2,5 µl de 2-mercaptoetanol/100 µl de lisado y déjelo hervir durante 5 minutos para reducir la preparación. Cargue 20 µg del lisado reducido por carril para minigeles.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Optional
Referencia del producto
Descripción
Precios
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
Visite la Librería de documentos
Peng Li et al.
International journal of molecular medicine, 37(4), 989-997 (2016-03-05)
The mechanism by which hyperuricemia induced-endothelial dysfunction contributes to cardiovascular diseases (CVDs) is not yet fully understood. In the present study, we used uric acid (UA) to trigger endothelial dysfunction in cultured endothelial cells, and investigated the effects of induced
Monoclonal antibody to calmodulin: development, characterization, and comparison with polyclonal anti-calmodulin antibodies.
Sacks, D B, et al.
Analytical biochemistry, 194, 369-377 (1991)
Induction of TLR4-target genes entails calcium/calmodulin-dependent regulation of chromatin remodeling.
Lai, D; Wan, M; Wu, J; Preston-Hurlburt, P; Kushwaha, R; Grundstrom, T; Imbalzano, AN; Chi, T
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Human platelets contain estrogen receptor alpha, caveolin-1 and estrogen receptor associated proteins.
Muthuvel Jayachandran, Virginia M Miller, Muthuvel Jayachandran, Virginia M Miller
Platelets null
A Lee et al.
Nature, 399(6732), 155-159 (1999-05-21)
Neurotransmitter release at many central synapses is initiated by an influx of calcium ions through P/Q-type calcium channels, which are densely localized in nerve terminals. Because neurotransmitter release is proportional to the fourth power of calcium concentration, regulation of its