Merck
SML2704
Sigma-Aldrich
BAY-294
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
BAY-294, 6,7-Dimethoxy-2-methyl-N-[(S)-1-(4-{2-[(methylamino)methyl]phenyl}thien-2-yl)ethyl]quinazolin-4-amine, BAY 293 (S)-enantiomer, BAY 293 control, BAY 294, BAY-293 (S)-enantiomer, BAY-293 control, BAY293 (S)-enantiomer, BAY293 control, BAY294
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 121,00
25 MG
US$ 485,00
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 121,00
25 MG
US$ 485,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H28N4O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
448.58
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D +86.0 to +106.0°, c = 1.0 in DMSO
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H](C1=CC(C2=CC=CC=C2CNC)=CS1)NC3=C4C=C(C(OC)=CC4=NC(C)=N3)OC
InChI
1S/C25H28N4O2S/c1-15(24-10-18(14-32-24)19-9-7-6-8-17(19)13-26-3)27-25-20-11-22(30-4)23(31-5)12-21(20)28-16(2)29-25/h6-12,14-15,26H,13H2,1-5H3,(H,27,28,29)/t15-/m0/s1
Clave InChI
WEGLOYDTDILXDA-HNNXBMFYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
BAY-294 corresponds to the (S)-enantiomer of and the recommended control for the selective SOS1-KRAS interaction inhibitor BAY-293 (IC50 = 2.34 μM/BAY-294 vs. 21 nM/BAY-293; 10 nM hSOS1cat & 5 nM hKRAS G12C). BAY-294 exhibits little potency against SOS1-mediated KRAS activation (IC50 = 3.91 μM/BAY-294 vs. 52 nM/BAY-293; 10 nM SOS1cat & 50 nM wt hKRAS).
Control (S)-enantiomer of the selective SOS1-KRAS interaction inhibitor BAY-293.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)