SAB1300696
Anti-OIT3(L) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-LZP, Anti-Liver-specific zona pellucida domain-containing protein, Anti-OIT3, Anti-Oncoprotein-induced transcript 3 protein [Precursor]
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: 1:1000
western blot: 1:100-1:500
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OIT3(170392)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
This antibody is generated from rabbits immunized with a GST tag human OIT3 recombinant protein.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
¿No encuentra el producto adecuado?
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)