Documentos clave
GF03368819
Quartz - fused
sheet, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, condition polished both sides
Sinónimos:
SI613101
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 656,00
US$ 656,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 656,00
About This Item
Código UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
US$ 656,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 033-688-19
tamaño
50 × 50 mm
grosor
1.0 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)