P7923
Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
buffered aqueous glycerol solution, ≥4,000 DEA units/mg protein
Sinónimos:
Alkaline phosphatase, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
Seleccione un Tamaño
US$ 240,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 240,00
Productos recomendados
Formulario
buffered aqueous glycerol solution
Nivel de calidad
actividad específica
≥4,000 DEA units/mg protein
mol peso
dimer ~160 kDa
concentración
≥10.0 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Propiedades físicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de análisis
Inhibidor
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)