P0114
Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
BioUltra, ≥5,700 DEA units/mg protein
Sinónimos:
Alkaline phosphatase, Orthophosphoric-monoester phosphohydrolase (alkaline optimum)
Productos recomendados
Línea del producto
BioUltra
Formulario
(40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
actividad específica
≥5,700 DEA units/mg protein
mol peso
dimer ~160 kDa
concentración
≥10 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Propiedades físicas
Definición de unidad
Forma física
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Resp. Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)