N2770
p-Nitrophenyl phosphate
SIGMAFAST™, chromogenic, tablet
Sinónimos:
pNPP tablets
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
SIGMAFAST™ p-Nitrophenyl phosphate Tablets, tablet, To prepare 20 mL
Quality Level
form
tablet
solubility
water: 0.25 tablet/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
Application
Reconstitution
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.