The M3168 product does not require a stop solution. 4MUP is a fluorescent substrate. Adding a stop solution to 4MUP, such as an acidic solution like 2M Sulfuric Acid, would greatly reduce or eliminate the fluorescence. While stop solutions are typically added to substrates like pNPP, TMB, or OPD, they are not required when working with product M3168. The Product Information Sheet for M3168 can be downloaded from the website, where it mentions that the solution is ready to use and nothing else should be added to it.
M3168
4-Methylumbelliferyl phosphate
alkaline phosphatase substrate, liquid
Sinónimos:
4-methylumbelliferone phosphate Liquid Substrate System
Seleccione un Tamaño
US$ 349,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 349,00
Productos recomendados
Nombre del producto
4-Methylumbelliferyl phosphate (4-MUP) Liquid Substrate System, liquid
Formulario
liquid
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=CC(=O)Oc2cc(OP(O)(O)=O)ccc12
InChI
1S/C10H9O6P/c1-6-4-10(11)15-9-5-7(2-3-8(6)9)16-17(12,13)14/h2-5H,1H3,(H2,12,13,14)
Clave InChI
BCHIXGBGRHLSBE-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
-
Which stop solution is the best option for AP-4MUP ELISA? Please advise.
1 answer-