03359123001
Roche
Alkaline Phosphatase recombinant, highly active
EIA Grade, from Pichia Pastoris
Seleccione un Tamaño
US$ 780,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 780,00
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
buffered aqueous solution (ready-to-use, 20 mg/ml)
actividad específica
≥7000 units/mg protein (At 37 °C with pNPP and DEA as the substrates)
envase
pkg of 10 mg (500 μl)
fabricante / nombre comercial
Roche
concentración
20 mg/mL (ready-to-use)
pH óptimo
8.0(Stability)
9.8(Activity)
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
Categorías relacionadas
Descripción general
The recombinant enzyme guarantees superior lot-to-lot consistency and completely eliminates the risk of BSE.
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Especificaciones
Forma física
Nota de preparación
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?