P2508
Proflavine hemisulfate salt hydrate
powder
Sinónimos:
3,6-Diaminoacridine hemisulfate salt
Formulario
powder
solubilidad
H2O: 10 mg/mL
fluorescencia
λex 444 nm; λem 508 nm (0.01M HCl)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[H]O[H].OS(O)(=O)=O.Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.Nc4ccc5cc6ccc(N)cc6nc5c4
InChI
1S/2C13H11N3.H2O4S.H2O/c2*14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;1-5(2,3)4;/h2*1-7H,14-15H2;(H2,1,2,3,4);1H2
Clave InChI
DTRLDKDFCPUGCA-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Protocolos
Thrombin is an endolytic serine protease that selectively cleaves the Arg–Gly bonds of fibrinogen to form fibrin and release fibrinopeptides A and B.