235474
Acridine Orange base
Dye content 75 %
Sinónimos:
3,6-Bis(dimethylamino)acridine, Solvent Orange 15
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
Nivel de calidad
composición
Dye content, 75%
técnicas
microbe id | staining: suitable
mp
165 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
1 M HCl: 1 mg/mL, clear
λmáx.
488 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥14000 at 227-233 nm
≥20000 at 289-295 nm
≥35000 at 486-492 nm
≥40000 at 266-272 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C
InChI
1S/C17H19N3/c1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14/h5-11H,1-4H3
Clave InChI
DPKHZNPWBDQZCN-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?