131105
3,6-Diaminoacridine hydrochloride
Dye content 95 %
Sinónimos:
Proflavine hydrochloride, Proflavine monohydrochloride
Productos recomendados
Ensayo
94.0% (HPLC)
Formulario
powder
composición
Dye content, 95%
mp
270 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
H2O: 1 mg/mL, clear
λmáx.
456 nm
ε (coeficiente de extinción)
50000 at 260 nm in methanol
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Cl[H].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C13H11N3.ClH/c14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h1-7H,14-15H2;1H
Clave InChI
PBBGTVBGXBUVLT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?