Merck
384097
Sigma-Aldrich
Ethyl viologen dibromide
99%
Sinónimos:
1,1′-Diethyl-4,4′-bipyridinium dibromide
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 121,00
5 G
US$ 423,00
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 121,00
5 G
US$ 423,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18Br2N2
Número de CAS:
Peso molecular:
374.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.47
US$ 121,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
Formulario
crystalline
técnicas
titration: suitable
mp
278 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Br-].[Br-].CC[n+]1ccc(cc1)-c2cc[n+](CC)cc2
InChI
1S/C14H18N2.2BrH/c1-3-15-9-5-13(6-10-15)14-7-11-16(4-2)12-8-14;;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;2*1H/q+2;;/p-2
Clave InChI
LCEBDKLPALDQPV-UHFFFAOYSA-L
Descripción general
Ethyl viologen dibromide is known as 1,1-diethyl- 4,4-bipyridinium dibromide.
Aplicación
Ethyl viologen dibromide has been used as an internal standard in the analysis of paraquat and diquat in the serum using high-performance liquid chromatography.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Rapid analysis method for paraquat and diquat in the serum using ion-pair high-performance liquid chromatography.
Biological & Pharmaceutical Bulletin, 28(4), 725-728 (2005)
The quantitative analysis of paraquat in biological samples by liquid chromatography-electrospray ionization-mass spectrometry.
Wang Z, et al.
Journal of Analytical Toxicology, 35(1), 23-27 (2011)